Anti-PEG Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Genscript
A01795-100
GENSA01795-100EA 272 EUR InStock
GENSA01795-100
Anti-PEG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: PEG
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité