Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-scFv Rabbit Monoclonal Antibody Cocktail

Fournisseur: Genscript
A02282-200
GENSA02282-200EA 778 EUR InStock
GENSA02282-200
Anti-scFv Rabbit Monoclonal Antibody Cocktail
Anticorps
This product is specific for scFvs in different species (humanised, mouse) and different orders (VH-linker-VL, VL-linker-VH). It can also recognise various forms of scFv-based bispecific antibodies, such as DART, BITE, TandAbs, IgG(H)-scFv2 and scFv-Fab-Fc.

A single chain fragment variable (scFv) is a type of recombinant antibody. It is approximately 25 kDa and consists of the variable regions of the heavy (VH) and light (VL) chains of an antibody, which are connected by a flexible peptide linker. scFvs have several advantages, including their small molecular weight, strong penetration, and high specificity. They play crucial roles in targeted therapy, imaging diagnosis, and biological detection. Importantly, in the field of cell therapy, scFvs can act as the antigen recognition domain of CAR-T cells and determine the targeting ability of these cells.

Attention: For research use only. Not intended for human and animal therapeutic or diagnostic use.

Type: Primary
Antigen: scFv
Clonality: Monoclonal
Clone: Cocktail
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG, κ
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité