Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

γ-Butyrolactone

Fournisseur: GENWAY BIOTECH
Danger
Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL

A21973
GENWA21973EA 0 EUR InStock
GENWA21973
γ-Butyrolactone
γ-Butyrolactone


Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005386
Numéro CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité