Bains-marie agités
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
3550
GERB3550EA 4100 EUR InStock
GERB3550
Bains-marie agités
Bains Bains-marie à agitation
Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
Information de livraison: Supplied with temperature stand and 18 tubes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité