Indicator papers, moisture
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
5600
GERB5600EA 65.6 EUR InStock
GERB5600
Indicator papers, moisture
Papiers test Papiers indicateurs
Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité