Feuilles d'aluminium, rondes
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
5712
GERB5712EA 168 EUR InStock
GERB5712
Feuilles d'aluminium, rondes
Feuilles d'aluminium
These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité