Tubes à essai, Durham
Fournisseur: GERBER FUNKE
8130
GERB8130EA 22.7 EUR InStock
GERB8130
Tubes à essai, Durham
Tubes Tubes à essais
Glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité