Gravity hydrometer
Fournisseur: GERING & CO
0482S
GERI0482SEA 0 EUR InStock
GERI0482S
Gravity hydrometer
Hydromètres
Gravity hydrometer calibrated at 60 °F for liquified petroleum-gas.
Certifications: ASTM 5 H.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité