Precision hotplates with separate controller
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
PZ35EB
GESTPZ35EBEA 2900 EUR InStock
GESTPZ35EB
Precision hotplates with separate controller
Appareils chauffants Plaques chauffantes
This precision hotplate is equipped with adjustable temperature sensors (100 to 350 °C). These sensors function as an emergency control which protects the appliance and the substance being heated from dangerous overheating.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité