Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Wireless and waterproof computer mouse, Cleankeys® CKM2W

Fournisseur: GETT GERATETECHNIK
KH21200
GETTKH21200EA 168 EUR InStock
GETTKH21200
Wireless and waterproof computer mouse, Cleankeys® CKM2W
Souris d'ordinateur et tapis de souris
Wireless, optical computer mouse with scroll wheel, and charging station with three additional USB ports. Specially designed for hygiene sensitive applications.

  • Medical grade IP 68 plastic mouse
  • Wireless optical mouse includes charger, with scroll function
  • 2,4 GHz RF technology with high range and AES128 encryption
  • Desktop charger with 3 USB ports
  • Dishwasher resistant mouse (up to 60 °C)
  • Waterproof and dustproof
  • Ergonomic ABS housing
  • Optical sensor
  • Resolution: 800 dpi
  • Button lifetime: >=10 mio. actuations
  • 4-year warranty on the technical function

This Cleankeys® brand mouse was specially developed for hygiene-sensitive application areas. It is characterized by special features that are required in demanding areas. This includes the IP 68 certification of the mouse body. The mouse body can be cleaned with water and standard household cleaning agents. Disinfection is also possible without complications. Even immersion in liquids cannot harm this mouse.

Certifications: CE, FCC, REACH, RoHs, IP 68.

Conditionnement: The mouse is delivered safely packed in brown cardboard box.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité