Hématoxyline, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS1128-4L
GHS1128-4LEA 282 EUR InStock
GHS1128-4L
Hématoxyline, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill No. 1 formulation is used as a progressive cytology stain. Used with hematoxylin and eosin staining.
  • 2 g/L certified hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a181d83bfe7625999cd6eab187071c1e0cd4a0f7&vid=daf51514bc3337fddf8d77ab1dd04dbe9f551297&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance(Colour)
Dark Reddish-Purple
Conforms
Solution Conforms
Conforms Essentially free of precipitate
24 months Using Sigma-Aldrich Procedure No. GHS, Nuclei and compontents stain blue to black. Chromatin is clearly visible.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité