Hématoxyline Gill No. 1, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
GHS116-500ML
GHS116-500MLEA 64.2 EUR InStock
GHS116-500ML
Hématoxyline Gill No. 1, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill No. 1 formulation is used as a progressive cytology stain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea092c5c7a1197808ab2551b9dd69b8488526407&vid=1cd118d1d860bc563bb6193c7444d67c5e272273&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité