Hématoxyline solution Gill I, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS132-1L
GHS132-1LEA 94.8 EUR InStock
GHS132-1L
Hématoxyline solution Gill I, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill no.1 formulation is used as a progressive cytology stain.
  • Used with hematoxylin and eosin staining
  • Contains 2 g/l certified hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca68de6f2bec1bf4a4e88490e589eb99f908fb1f&vid=57a749a32e5531a65a02d02807ed843ececa2a4b&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité