Acid hematoxylin solution
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS280-2.5L
GHS280-2.5LEA 211 EUR InStock
GHS280-2.5L
Acid hematoxylin solution
Acid hematoxylin solution
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time. 4 g/L certified hematoxylin.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance(Colour)
Reddish-Purple
Conforms
Appearance (Form)
Essentially free of precipitate
Solution
Performance Conforms
Using Sigma-Aldrich Procedure No. GHS, Nuclei and compontents stain blue to black, Chromatin clearly visible
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité