Hématoxyline Gill No. 3, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
GHS332-1L
GHS332-1LEA 117 EUR InStock
GHS332-1L
Hématoxyline Gill No. 3, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité