Hématoxyline solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS380-2.5L
GHS380-2.5LEA 230 EUR InStock
GHS380-2.5L
Hématoxyline solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time. Used with hematoxylin and eosin staining.
  • 6 g/L certified hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Dark Reddish-Purple
Conforms
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of precipitate
Clear
Performance Conforms
Using Sigma-Aldrich Procedure GHS, nuclei and components stain blue to black; chromatin clearly visible.
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité