ASPEC® 241 system
Fournisseur: GILSON LCMS
26150006
GILI26150006EA 12320 EUR InStock
GILI26150006
ASPEC® 241 system
Extracteurs Extracteurs automatiques
This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable automated SPE applications.
  • Positive pressure for reproducible extractions
  • Small footprint for minimised performance
  • Intuitive error handling for trusted results
  • Powerful software control for optimised productivity
  • Versatile set-up for trace analysis
With its minimised footprint, it is the ideal choice for basic SPE automation on 1, 3 or 6 ml cartridges for labs where bench space or throughput is limited. TheMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ASPEC 241 system, single syringe dilutor, standard volume 1 GILI26150006
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité