Pipette controller, MACROMAN™
Fournisseur: GILSON
F110120
GILSF110120EA 416 EUR InStock
GILSF110120
Pipette controller, MACROMAN™
Pipettes Pipeteurs
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
  • Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
  • Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
  • Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité