Pipette holder, SINGLE™
Fournisseur: GILSON
F161406
GILSF161406EA 19 EUR InStock
GILSF161406
Pipette holder, SINGLE™
Portoirs pour pipettes
This convenient pipette holder has been designed to hold one single or multi channel pipette.
  • Made of PC: Resistant to aggressive chemicals and UV light
  • Adheres strongly to any smooth, dry surface or may be fastened with screws
  • Protects valuable instruments from shocks and contamination
  • Pipettes hang vertically to prevent liquids from running inside the shaft
  • Space saving: Adapted to limited work bench space
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité