Cryoboxes, PP/PC, B175-series
Fournisseur: GLW
B175B
GLWAB175BEA 16.5 EUR InStock
GLWAB175B
Cryoboxes, PP/PC, B175-series
Boîtes Boîtes pour cryotubes
These cryo boxes are designed for 5,0 ml test tubes and eppendorf tubes® (5,0 ml).
  • Autoclavable up to +121 °C and use in freezer down to –90 °C
  • More suitable tubes are 5,0 ml E-cups and 5,0 ml micro tubes
  • A clear lid offers a view of the contents without opening the box
  • Drainage holes in base for ease of access at low temperatures
The samples can be perfectly stabilised with and without a label. Ideal for storing, transporting, freezing and autoclaving vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité