Boîte pour lames de microscopie
Fournisseur: GLW
K05
GLWAK05EA 4.6 EUR InStock
GLWAK05
Boîte pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Boîte à 5 compartiments et lame de fixation pour maintenir les lames en toute sécutié.
  • Les lames sont maintenues en position stable grâce à la lame fixée dans le couvercle articulé
  • Utilisable en congélateur jusqu'à –90 °C
  • Scellés de sécurité disponibles en option, à apposer pour empêcher toute intrusion indésirable
Adaptées au stockage, au transport, à la congélation et à l'autoclavage des échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité