Box for Slides or Microplates
Fournisseur: GLW
K30
GLWAK30EA 10.4 EUR InStock
GLWAK30
Box for Slides or Microplates
Boîtes Boîtes pour cryotubes
This slide box with 30 compartments and a fixed blade can provide a secure hold for slides or microplates.
  • Standard slides or microtitre plates (MTP)
  • Can be used into freezers down to –90 °C
  • Lid and safety seals can prevent the unauthorised access
It is suitable for storing, transporting, freezing as well as autoclaving the samples.
Information de livraison: Supplied with snap lock lid and safety seals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité