Jeu de 4 ventouses pour tout portoir GLW. Faites de PVC souple (polychlorure de vinyle). Diamtre : 30 mm. Plage de temprature: -20 C + 60 C (non autoclavable). 1 * 4 Pce
Fournisseur: GLW
Jeu de 4 ventouses pour tout portoir GLW. Faites de PVC souple (polychlorure de vinyle). Diamtre : 30 mm. Plage de temprature: -20 C + 60 C (non autoclavable). 1 * 4 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Jeu de 4 ventouses pour tout portoir GLW. Faites de PVC souple (polychlorure de vinyle). Diamètre : 30 mm. Plage de température: -20 ° C à + 60 ° C (non autoclavable). 1 * 4 Pce GLWASG01 1 * 4 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou