Tabliers de laboratoire
Fournisseur: GM-EQUIPEMENT
OJC025DFS
GMEQOJC025DFSEA 107 EUR InStock
GMEQOJC025DFS
Tabliers de laboratoire
Vêtements à usage unique
These disposable aprons are made of waterproof PE.
  • Dirt repellent
  • Waterproof
  • Ideal for laboratory applications
Thickness: 25/35/50/70 µm
Colour: white or blue
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité