L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
9661-24EEU00 9663-12 9606-24-EEU00
GOJO9661-24EEU00EA 4.9 EUR InStock
GOJO9661-24EEU00 GOJO9663-12 115-2996
Flacons de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Un désinfectant pour les mains sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
  • Contient des agents hydratants pour aider à maintenir la peau saine
  • Tue 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
  • La formule à 70% d'alcool est adaptée à un usage fréquent par le personnel hospitalier
  • Recommandé pour une utilisation sur des mains légèrement sales et en complément d'une bonne routine d'hygiène des mains
  • Certifié Halal
Bactéricide selon la norme EN 1500 (gel hydroalcoolique). ConformeMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité