Boîtes de Petri, carrées, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
BP124-05 BP124-04
GOSSBP124-05EA 350 EUR InStock
GOSSBP124-05 391-0444
Boîtes de Petri, carrées, Corning® Gosselin™
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS. Petri plates manufactured under aseptic cleanroom conditions.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterilised by irradiation to SAL 10⁻³
  • Supplied with 4 vents to provide consistent gas exchange
  • New design to enhance stacked dish stability
Corning® Gosselin™ square petri dishes are optically clear, with a design that has been optimised for use on automated platforms.
The square design is used in colony picking and antibiogram applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité