Cutlery, multi-purpose, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
CFM-01
GOSSCFM-01EA 717 EUR InStock
GOSSCFM-01
Cutlery, multi-purpose, Corning® Gosselin™
Cuillères
Multi-purpose cutlery made from white PS. For sample collection and processing in food, pharmaceutical or cosmetic industries.
  • Food contact approved: Raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
  • Sterility assurance level based on ISO 11137: STERILE SAL 10⁻³
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité