Autoclavable bags, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
SA33-04
GOSSSA33-04EA 325 EUR InStock
GOSSSA33-04
Autoclavable bags, Corning® Gosselin™
Sachets Sacs à déchets
These PP bags have a thickness of 40 µm.
  • Transparent
  • Thermal resistance of 134 °C
PE : sachets imprimés avec symbole graphique "Risque biologique", en polyéthylène (PE) naturel translucide résistant à 121 °C.
Attention: Pour résister à l'autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité