Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Fournisseur: Corning
SH91-101
GOSSSH91-101EA 182 EUR InStock
GOSSSH91-101
Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Transparent PS Petri dishes for food industry laboratories.
  • Diam. 90 mm
  • Crystal Polystyrene (PS)
  • Optimal flatness
  • Easy opening sleeves
  • 1 vent
  • Aseptic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité