Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
GR08L-100
GR08L-100EA 782 EUR InStock
GR08L-100
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité