Anti-IGF-IR (Ab-1) (alphaIR3) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
GR11L-100
GR11L-100EA 829 EUR InStock
GR11L-100
Anti-IGF-IR (Ab-1) (alphaIR3) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGF-IR (Ab-1) (alphaIR3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité