Anti-EGFR (Ab-5) (EGFR.1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGFR.1]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
GR15-100
GR15-100EA 782 EUR InStock
GR15-100
Anti-EGFR (Ab-5) (EGFR.1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGFR.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (Ab-5) (EGFR.1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité