Straw pipettes, STRAWS 180
Fournisseur: Grade Products
STW180
GRADSTW180EA 141 EUR InStock
GRADSTW180
Straw pipettes, STRAWS 180
Pipettes Pipettes pailles
Ces pipettes-pailles à usage unique sont spécialement conçues pour une utilisation avec des sacs d'homogénéisation. Elles sont stériles, incassables et éliminent les risques liés aux bris de verre. Elles évitent également l'exposition à des matières infectieuses et à des échantillons contaminants.
Longueur : 180 mm
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité