Tubing kits
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
HOSE100 HOSE200
GRANHOSE100EA 271 EUR InStock
GRANHOSE100 GRANHOSE200
Tubing kits
Tuyaux Transfer Tubing
Tubing kit 2×2 m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité