Magnetic hotplate stirrer, MSH-300i
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
MSH-300I
GRANMSH-300IEA 813 EUR InStock
GRANMSH-300I
Magnetic hotplate stirrer, MSH-300i
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
The robust MSH-300i Intelli-stirrer has a small footprint. The digital hotplate stirrer is ideal for thawing, heating or stirring samples in clinical/healthcare, pharmaceutical, QC testing and sample preparation in industrial and educational areas.
  • Stirring and heating functions operate independently, ideal versatile unit
  • Maximum stirring volume: 20 litres
Information de livraison: Supplied with clamp retort rod and 6×25 mm magnetic stirring bar. A range of accessories are available, please order these separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité