Enregistreur de température, série Squirrel OQ610
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
OQ610-S
GRANOQ610-SEA 0 EUR InStock
GRANOQ610-S
Enregistreur de température, série Squirrel OQ610
Enregistreurs de données
Cet enregistreur convient à une large gamme d'applications d'enregistrement de température dans l'industrie, la recherche et le développement.
  • 6 canaux pour une utilisation avec une large gamme de sondes de type K ou T à thermocouple
  • Fonctionnement simple avec 3 boutons via l'écran intégré, ou à partir du PC
  • Peut être configuré pour démarrer et arrêter automatiquement l'enregistrement à des moments ou niveaux de température spécifiques
  • Taux d'échantillonnage rapide pour temps de processus rapides: jusqu'à 8 échantillons par seconde
  • Peut fournir un calcul automatique dans les applications en cours de processus
Il est disponible en tant qu'enregistreur autonome ou (avec l'ajout d'une barrière thermique) dans le cadre d'un système complet de surveillance continue des processus dans l'industrie alimentaire et de la peinture. L'enregistreur fonctionne sur batterie et est facilement transportable. Petit, léger, fonctionnant sur batterie et facilement transportable. Compact et simple à utiliser, haute précision. Connectivité USB au PC. Compatible avec la communication USB 1.1 et 2.0.
Information de livraison: Livré complet avec SquirrelView pour les applications en cours de processus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité