Combinés centrifugeuse/agitateur vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 453 EUR InStock
444-0336 GRANPCV-6000
Combinés centrifugeuse/agitateur vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Le Combi-spin (PCV-2400) et le Multi-spin (PCV-6000) permettent de centrifuger et de mélanger des microtubes de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml et des barrettes de tubes de 0,2 ml. Ils peuvent également être utilisés lors d'applications d'agitation vortex et de centrifugation indépendante. Le Combi-spin et le Multi-spin permettent la préparation d'échantillons lors de nombreuses procédures, notamment la PCR, l'électrophorèse sur gel et la digestion par des enzymes.
Combi-spin™ provides mixing of an individual tube or spinning of up to 12 tubes.
- Fixed speed combination centrifuge vortex mixer
- Continuous operation or short spin
Multi-spin™ enables consecutive spin and mix phases of up to 12 tubes.
- Vortex mixing intensity adjustable in three levels: Soft, medium, hard; timed mix: 1 to 20 s
- Consecutive spin and mix phases can be linked and the sequence repeated up to 999 times
- Can be used at 4 to 40 °C (suitable for use in an incubator or cold room)
Informations de commande: Fournis avec 2 rotors interchangeables pour 12 microtubes 1,5/2,0 ml, 12 microtubes 0,5 ml et 12 microtubes 0,2 ml. Autres rotors avec des configurations différentes également disponibles (à commander séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité