Drain stoppers for SAP and JBN baths
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
UWB-DS
GRANUWB-DSEA 25.5 EUR InStock
GRANUWB-DS
Drain stoppers for SAP and JBN baths
Bouchons Bouchons en plastique
Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité