IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Fournisseur: GERBU BIOCHEMICALS
1010.0005
GRBU1010.0005EA 0 EUR InStock
GRBU1010.0005
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité