Lubricant, anti-friction coating, Molykote® D-321 R
Fournisseur: GREEFF, RW SILICONES& LUBRICAN
636264F
GREF636264FEA 0 EUR InStock
GREF636264F
Lubricant, anti-friction coating, Molykote® D-321 R
Lubrifiants
Air-curing dry film lubricant in solvent.
  • Air drying
  • Avoidance of stick-slip
  • High aging resistance
Recommended dry film thickness: 5 to 20 µm
Service temperature range from –180 to +260 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité