Honey jar, wide mouth, square
Fournisseur: Greiner Bio-One
261170_100
GREI261170_100EA 90.3 EUR InStock
GREI261170_100
Honey jar, wide mouth, square
Pots Pots à usage général
Jars, wide mouth, square shaped, made of PET, with screw cap.
Suitable for dry powders and other solid materials.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité