Standard tube holders, VACUETTE®
Fournisseur: Greiner Bio-One
450209_100
GREI450209_100EA 5 EUR InStock
GREI450209_100
Standard tube holders, VACUETTE®
Suppports pour tubes de prélèvement sanguin
These VACUETTE® standard tube holders are non-sterile and made of plastic.
  • Special, user-friendly design
  • Good grip when drawing blood due to structured surface
  • Safer collection process
They are compatible with all VACUETTE® needles, VACUETTE® Luer™ adapters and blood collection sets. The use of these products with needles from other manufacturers is the responsibility of the user.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité