Safety tube holders, VACUETTE® QUICKSHIELD
Fournisseur: Greiner Bio-One
450230_1000
GREI450230_1000EA 104 EUR InStock
GREI450230_1000
Safety tube holders, VACUETTE® QUICKSHIELD
Suppports pour tubes de prélèvement sanguin
The VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder is especially suitable for routine blood collection.
  • Safety shield activated with the aid of a solid surface and/or thumb
  • Comfort through one-handed activation
  • User-friendly, dot on needle container allows user to choose which side
  • Especially safe as the fingers always remain behind the needle tip
  • The protective cap is pre-attached to the holder, remaining stable; once activated there is no chance of the protective cap coming off
Exclusively for use with VACUETTE® multiple use drawing needles or VACUETTE®More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité