Blood collection tubes with NH trace elements sodium heparin, VACUETTE®
Fournisseur: Greiner Bio-One
456080_1200
GREI456080_1200EA 238 EUR InStock
GREI456080_1200
Blood collection tubes with NH trace elements sodium heparin, VACUETTE®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Tubes are designed to test trace elements such as aluminium, lead, cadmium, chrome, iron, fluoride, cobalt, copper, lithium, manganese, molybdenum, mercury, selenium, or thallium etc.
  • Sterile
These tubes are supplied with premium safety twist cap with black ring at the cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité