Transport boxes, VACUETTE®
Fournisseur: Greiner Bio-One
472001_10
GREI472001_10EA 257 EUR InStock
GREI472001_10
Transport boxes, VACUETTE®
Boîtes Boîtes de transport
Transport box made of PP.
  • For transport of up to 40 tubes of diameter 9 to 16 mm
  • With practical snap closure
  • Leak-proof, due to sealing ring and absorbent pad
  • Stackable
  • Separate slot for cooler pack
Ensure the safe transport of sample material from the collection point right up to analysis in the laboratory.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité