Biohazard Bags
Fournisseur: Greiner Bio-One
649203_350
GREI649203_350EA 215 EUR InStock
GREI649203_350
Biohazard Bags
Sachets Sacs à déchets
PP disposal bag, with imprint 'Biohazard', for single use
  • Translucent bag with red printing
  • Suitable for steam autoclaves (max. 134 °C, 2 bar/30 min)
  • Temperature range: 0 to 140 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité