Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sapphire Strips of 8 PCR Tube with Snap Strip Dome Cap

Fournisseur: Greiner Bio-One
673283_1200
GREI673283_1200EA 0 EUR InStock
GREI673283_1200
Sapphire Strips of 8 PCR Tube with Snap Strip Dome Cap
Tubes Tubes PCR
Sapphire PCR 8-tube strip, breakable strips, 0,2 ml, with individual snap strip dome cap.

  • Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
  • Temperature range: −20 to +105 °C
  • Non autoclavable
  • Shelf life: 5 years
  • Sterility: Non-sterile

Comprehensive thermal cycler compatibility.

Attention: For single use only.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité