Cell culture dishes, square, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
688160_240
GREI688160_240EA 420 EUR InStock
GREI688160_240
Cell culture dishes, square, CELLSTAR®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS, cell culture-treated, sterile.
  • Physical surface treatment for improved cell adhesion
  • Vents ensure efficient gas exchange
  • Certified free from RNase, DNase and human DN
  • Non pyrogenic and non cytotoxic
Collapse All
Désignation Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Square, 120×120 mm, with vents 20 mm 240 GREI688160_240
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité