Aspirating pipettes
Fournisseur: Greiner Bio-One
710183_1000
GREI710183_1000EA 189 EUR InStock
GREI710183_1000
Aspirating pipettes
Pipettes Pipettes d'aspiration
PS pipettes, non plugged, non graduated, disposable, sterile.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non pyrogenic, non cytotoxic
  • Maximum accuracy, drop-free pipetting
  • Maximum clarity from high-grade polystyrene
  • Lot number and best-before date on each bag
Conditionnement: Paper/plastic-packaging with peel-off function for individually wrapped pipettes with an additional break-through function.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité