Gel loading pipette tips
Fournisseur: Greiner Bio-One
770280_960
GREI770280_960EA 0 EUR InStock
GREI770280_960
Gel loading pipette tips
Pointes de pipettes
These gel loading tips are characterised by an elongated end. They are ideal for numerous molecular biological applications, especially for filling the slots of sequencing, PCR and protein electrophoresis gels.
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non pyrogenic
  • Non cytotoxic
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité